GE10600041
Amersham™ Protran® Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.45 μm, sheet W × L 200 mm × 200 mm, pkg of 25 ea
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 25 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva 10600041
lámina An × L
200 mm × 200 mm
tamaño de poro
0.45 μm pore size
Aplicación
- Western blotting
- Southern blotting
- Northern blotting
Características y beneficios
- Low background and excellent signal-to-noise ratios
- Compatible with a variety of labelling and detection systems
- High binding capacity
- Suitable for proteins with a wide range of molecular weights
- Ideal tool for your antibody purification and analysis workflow
- Proprietary nitrocellulose formula ensures a long shelf life of bound proteins
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)