EP5495508007
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
FA-18x2-Kit, to hold, 18 x 1.5/2.0 mL tubes or spin columns, lid
About This Item
Productos recomendados
Características
lid
to hold 18 x 1.5/2.0 mL tubes or spin columns
FA-18x2-Kit
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5495508007
Parámetros
15,060 max. RCF (18,565 xg)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5425
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)