EP5409710001
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
FA-45-48-11, aerosol-tight, to hold, 48 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
About This Item
Productos recomendados
Características
lid
to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol-tight
fixed angle rotor
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5409710001 (Global)
Parámetros
12,700 rpm
18,210 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5427R
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)