CLS3656
Corning® 384 well microplate
clear polypropylene, round bottom, sterile, lid: no, pack of 25
Sinónimos:
384 multiwell plate, 384 well assay plate, 384 well general storage plate, 384 well microplate, 384 well microtiter plate, 384 well plate
About This Item
clear polypropylene
round bottom
square wells
Productos recomendados
Materiales
clear bottom
clear polypropylene
round bottom
square wells
esterilidad
sterile
Características
lid: no
skirt
microplate for general storage and assays
plate format: 384 well standard
envase
case of 100
pack of 25
fabricante / nombre comercial
Corning 3656
tamaño
384 wells
pocillo volumen
95 μL
pocillo volumen de trabajo
15-70 μL
color
clear
tipo de unión
non-treated surface
Descripción general
- Resistant to many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
- Certified DNase- and RNase-free
- Total well volume 95 μL; working volume 15-70 μL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)