Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
CLS356259
Corning® Matrigel® Matrix -3D plate, Phenol Red-Free 96-well Black/Clear, with Lid
well size 96 wells, clear black wells, lid
Sinónimos:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Materiales
clear black wells
esterilidad
sterile
Características
lid
envase
pkg of 1 ea (Individually wrapped)
fabricante / nombre comercial
Corning 356259
tamaño
96 well
pocillo tamaño
96 wells
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicación
Cell culture
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)