CLS1395OR
Corning® Silicone O-Ring
for use with GL45 Pyrex® Bottles
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 10
Descripción general
These silicone O-rings are used in place of the pouring rings on PYREX GL 45 bottles to ensure a leak-resistant seal.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)