COR-L95
96020733, human lung, Not specified
Sinónimos:
CORL95 Cells
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Productos recomendados
Nombre del producto
COR-L95, 96020733
origen biológico
human lung
modo de crecimiento
Aggregates in suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Not specified
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human lung small cell carcinoma
Descripción línea celular
The cell line COR-L95 was established from a bronchial biopsy of a 64 year old male. Histology results were consistent with undifferentiated small cell carcinoma.
Aplicación
Cancer Studies
Medio de cultivo
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells / ml; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)