CTAC
90071812, dog thyroid, Epithelial-like
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Productos recomendados
Nombre del producto
CTAC, 90071812
origen biológico
dog thyroid
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
2n = 78
morfología
Epithelial-like
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Dog thyroid gland adenocarcinoma
Descripción línea celular
The cell line CTAC originated from a 7 year old female boxer with thyroid adenocarcinoma of small-cell type. CTAC has been reported to be highly susceptible for use in canine natural killer cell (chromium release) assays.
Aplicación
Canine natural killer cell assay.
Medio de cultivo
RPMI 1640 or MEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)