U937 Cell Line human
85011440, human lung (lymphoblast), Lymphoblast
Sinónimos:
U-937 Cells
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
U937 Cell Line human, from human lung(lymphoblast), 85011440
origen biológico
human lung (lymphoblast)
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Lymphoblast
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Aplicación
Perfil del ADN
CSF1PO: 12
D13S317: 10,12
D16S539: 12
D5S818: 12
D7S820: 9,11
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 14,15
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.