RAJI Cell Line human
85011429, human lymph, Lymphoblastoid
Sinónimos:
GM04671 Cells, P1-Raji Cells
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
RAJI Cell Line human, 85011429
origen biológico
human lymph
descripción
Human Black, Burkitt′s lymphoma
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
2n = 46, diploid
morfología
Lymphoblastoid
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Aplicación
RAJI Cell Line human has been used to investigate the transport of V. parahaemolyticus across the Payer′s patch of the intestinal epithelium and it has been co-cultured with Caco-2 (human colorectal adenocarcinoma cell-line) monolayers to study bacterial translocation.
Perfil del ADN
CSF1PO: 10,12
D13S317: 13
D16S539: 8,11
D5S818: 10,13
D7S820: 10
THO1: 6,7
TPOX: 8,13
vWA: 16,19
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)