RB247C
6070601, human eye, Clusters of round cells
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Productos recomendados
Nombre del producto
RB247C, 06070601
origen biológico
human eye
envase
tube of 5 μg 06070601-DNA-5UG
pkg of vial of cells 06070601-1VL
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Clusters of round cells
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human Retinoblastoma
Descripción línea celular
Human retinoblastoma cell line derived from a male patient. Bilateral retinoblastoma, tumour treated by irradiation. Tumourigenicity not tested.
Medio de cultivo
Iscove′s Modified DMEM + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS) + 10ug/ml Insulin + 55uM 2-Mercaptoethanol
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 2-3 x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Saturation density: 2 x 1000,000 cells/ml.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)