Documentos clave
AXYEV100R
Pipette tips for Tecan® EVO/ Caliper Zephyr® Automated Liquid Handling System
racked, capacity 100 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear
Sinónimos:
pipet tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiales
clear
esterilidad
non-sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc EV-100-R
Corning
envase
pkg of 5x960tips/cs
capacidad
100 μL
volumen
100 μL
color
clear
Otras notas
Browse all pipette tips
Información legal
Tecan is a registered trademark of Tecan Group AG
Zephyr is a registered trademark of Caliper Life Sciences, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)