Documentos clave
ADF356302L-EP
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 2.6 - 7 mL round-bottom tube and blood collection tubes, large rotor bore, large rotor bore, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Características
holds 1 x 2.6 - 7 mL round-bottom tube and blood collection tubes, large rotor bore
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5427733000 (EU)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
Categorías relacionadas
Descripción general
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)