ADAPA4621217-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds 12 x 7–17 mL blood tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
flat bottom
Características
for use with aerosol-tight lid
holds 12 x 7–17 mL blood tubes
with rubber mat
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022638301 (NA)
Parámetros
3,050 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
118 mm
Diámetro
17.5 mm
compatibilidad
for use with 250 mL rectangular bucket
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)