Documentos clave
ADAPA43842-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 4 x 1.5–2.0 mL, for 100 mL round buckets, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Materiales
round bottom
Características
for use with cap
holds 4 x 1.5–2.0 mL
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022639277 (NA)
Parámetros
2,900 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
43 mm
Diámetro
11 mm
compatibilidad
for use with 100 mL round bucket
Categorías relacionadas
Descripción general
Adapter for use with 100 mL round buckets in Eppendorf A-4-38 Rotor holds 4 x 1.5–2.0 mL and supplied as a pack of 2 ea.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)