13080801
CHO-K1-AC-free
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
hamster ovary
descripción
Hamster Chinese Ovary, serum-free
envase
tube of 5 μg 13080801-DNA-5UG
pkg of vial of cells 13080801-1VL
modo de crecimiento
suspension
morfología
Aggregates in suspension
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Descripción línea celular
Envase
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)