03823
Ethylene glycol monohexyl ether
BioXtra, ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
2-(Hexyloxy)ethanol, C6E1, Hexylglycol
About This Item
Productos recomendados
descripción
non-ionic
Nivel de calidad
Línea del producto
BioXtra
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
mol peso
146.23 g/mol
índice de refracción
n20/D 1.430
densidad
0.888 g/mL at 20 °C (lit.)
trazas de catión
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadena SMILES
CCCCCCOCCO
CCCCCCOCCO
InChI
1S/C8H18O2/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9/h9H,2-8H2,1H3
Clave InChI
UPGSWASWQBLSKZ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?