Merck
537497
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl acetate
99%
Sinónimos:
2EH Acetate
About This Item
Fórmula lineal:
H3CCO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
172.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo:
99%
bp:
199 °C (lit.)
Nivel de calidad
Ensayo
99%
lim. expl.
0.34-6.3 %
impurezas
≤0.0500% (water)
índice de refracción
n20/D 1.418 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
mp
−92 °C (lit.)
solubilidad
water: slightly soluble 0.0039 g/L
densidad
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCC(CC)COC(C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-10(5-2)8-12-9(3)11/h10H,4-8H2,1-3H3
Clave InChI
WOYWLLHHWAMFCB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preconcentration by dithiocarbamate extraction for determination of trace elements in natural waters by inductively-coupled plasma atomic emission spectrometry.
Sugiyama M, et al.
Analytica Chimica Acta, 181, 159-168 (1986)
Gooch JW.
Encyclopedic Dictionary of Polymers, 281-281 (2010)
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 312-312 (2015)
Shinobu Oda et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 112(2), 151-153 (2011-05-04)
In a liquid-liquid interface bioreactor using a CaCO₃-coated ballooned microsphere, 2-ethylhexyl acetate was efficiently hydrolyzed to 2-ethyl-1-hexanol with Absidia coerulea NBRC 4423 compared with using talc-coated or non-coated ballooned microsphere. It was assumed that CaCO₃ brought about stabilization of lipase
Thermal Conductivity of Liquid 2-Methoxyethyl Acetate, 2-Ethylhexyl Acetate, and Diethyl Succinate.
Li X, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 57(10), 2863-2868 (2012)