Merck
33015
Sigma-Aldrich
Ácido fórmico
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98%
About This Item
Fórmula lineal:
HCOOH
Número de CAS:
Peso molecular:
46.03
Beilstein/REAXYS Number:
1209246
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
suitable for EPA 1633
vapor density
1.6 (vs air)
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98%
form
liquid
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
57 %
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
impurities
≤0.001% ammonium (NH4)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.005% acetic acid (CH3COOH)
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
oxalate (C2O42-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
sulfite (SO32-): ≤10 mg/kg
cation traces
Ag: ≤0.02 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
Ba: ≤0.05 mg/kg
Be: ≤0.02 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.2 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.05 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
Ge: ≤0.05 mg/kg
K: ≤0.1 mg/kg
Li: ≤0.02 mg/kg
Mg: ≤0.5 mg/kg
Mn: ≤0.05 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.05 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sr: ≤0.02 mg/kg
Ti: ≤0.1 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
V: ≤0.05 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
Zr: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
General description
El ácido fórmico es un ácido orgánico sencillo. El grupo formato (-COOH) desempeña un papel importante en la composición de las biomoléculas complejas (ácido acético, glicina, varios aminoácidos). Exhibe una gran polaridad y su momento dipolar es 1,41Debye.[1] Se ha comunicado como sustituto para combustible para pilas de combustible de membranas de electrólito de polímero (PEM). Su permeación a través de las membranas Nafion 112 y 117 se ha comparado con la del metanol.[2]
Application
El ácido fórmico se ha utilizado para evaluar sus primeras secciones transversales de dispersión diferencial elástica absoluta de electrones y secciones transversales diferenciales angulares (energías de electrones incidentes en el rango de 1,8 y 50eV).[1] Puede utilizarse en la preparación de tampón para HPLC para estudios de espectrometría de masas.[3]
Other Notes
El artículo de referencia 33015-4X2.5L será descatalogado. Pida la botella 33015-2.5L que es físicamente idéntica con las mismas especificaciones exactas.
El artículo de referencia 33015-4X2.5L será descatalogado. Pida la botella 33015-2.5L que es físicamente idéntica con las mismas especificaciones exactas.
El artículo de referencia 33015-6X1L será descatalogado. Pida la botella 33015-1L que es físicamente idéntica con las mismas especificaciones exactas.
Legal Information
Nafion is a trademark of The Chemours Company FC, LLC
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
121.1 °F - closed cup
flash_point_c
49.5 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Crossover of formic acid through Nafion membranes.
Rhee Y-W, et al.
Journal of Power Sources, 117(1), 35-38 (2003)
Elastic electron scattering from formic acid (HCOOH): absolute differential cross-sections.
Vizcaino V, et al.
New Journal of Physics, 8(6), 85-85 (2006)
Heng Lu et al.
Cell communication insights, 5, 1-7 (2014-05-20)
Protein-protein interactions play a pivotal role in both inter- and intra-cellular signaling. Identification of signaling protein complexes can thus shed important new insights into cell communications. We developed a parallel affinity precipitation protocol to overcome the disadvantages of the tandem
Yoann Rombouts et al.
Annals of the rheumatic diseases, 74(1), 234-241 (2013-10-10)
To determine whether anticitrullinated protein antibodies (ACPA) exhibit specific changes in Fc glycosylation prior to the onset of arthritis. Serum samples of patients with ACPA-positive arthralgia (n=183) were collected at baseline and at various time points of follow-up. 105 patients
J Liesivuori et al.
Pharmacology & toxicology, 69(3), 157-163 (1991-09-01)
Metabolism of methanol, methyl ethers, esters and amides give rise to formic acid. This acid is an inhibitor of the mitochondrial cytochrome oxidase causing histotoxic hypoxia. Formic acid is a weaker inhibitor than cyanide and hydrosulphide anions. The body burden
Artículos
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf