Documentos clave
Z546453
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 15 mL, disc diam. 20 mm, porosity 25-50 μm
Sinónimos:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiales
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
disco diám.
20 mm
embudo capacidad
15 mL
vástago diám.
10 mm
tamaño de poro
25-50 μm porosity
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)