Merck
Y0001033
Levodropropizine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
1-Phenylpiperazine, N-Phenyldiethylenediamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N2
Número de CAS:
Peso molecular:
162.23
Beilstein:
132157
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
levodropropizine
fabricante / nombre comercial
EDQM
índice de refracción
n20/D 1.588 (lit.)
bp
286 °C (lit.)
densidad
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C1CN(CCN1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-2-4-10(5-3-1)12-8-6-11-7-9-12/h1-5,11H,6-9H2
Clave InChI
YZTJYBJCZXZGCT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Levodropropizine impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Envase
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
284.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
140 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)