Y0000616
Tropisetron
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
ICS-205,930, Navoban, endo-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ol Indol-3-yl-carboxylate hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
tropisetron
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[H].CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)c3c[nH]c4ccccc34
InChI
1S/C17H20N2O2.ClH/c1-19-11-6-7-12(19)9-13(8-11)21-17(20)15-10-18-16-5-3-2-4-14(15)16;/h2-5,10-13,18H,6-9H2,1H3;1H
Clave InChI
XIEGSJAEZIGKSA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)