Y0000386
Foeniculin for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Anise star oil
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
foeniculin
actividad óptica
[α]20/D −1°, neat
fabricante / nombre comercial
EDQM
índice de refracción
n20/D 1.554 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
densidad
0.980 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92.8 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)