Y0000344
Temazepam impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(3RS)-7-Chloro-1-methyl-2-oxo-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-3-yl acetate, Temazepam acetate
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
temazepam
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C18H15ClN2O3/c1-11(22)24-17-18(23)21(2)15-9-8-13(19)10-14(15)16(20-17)12-6-4-3-5-7-12/h3-10,17H,1-2H3
InChI key
PTWWAHZQIATUFG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)