SYNPLE-BT033
Reagent-cartridge Biotin tag-PEG3-COOTfp
Synple
Sinónimos:
Synple 2
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
parameter
up to 0.1 mmol scale
General description
Scale: up to 0.1 mmol
Linker: PEG3
Terminal functional group: active ester
Compatible substrates: amine, amine salts
Cartridge contents:
- Base (supported triethylamine)
- Silica supported carbonate (for purification)
- Biotin linker
Related Cartridges:
- SYNPLE-BT002Reagent-cartridge Biotin tag-PEG2-NH2
- SYNPLE-BT003Reagent-cartridge Biotin tag-PEG3-NH2
- SYNPLE-BT004Reagent-cartridge Biotin tag-PEG4-NH2
- SYNPLE-BT012Reagent-cartridge Biotin tag-PEG2-O-4-P-NH
- SYNPLE-BT013Reagent-cartridge Biotin tag-PEG3-O-4-P-NH
- SYNPLE-BT014Reagent-cartridge Biotin tag-PEG4-O-4-P-NH
- SYNPLE-BT022Reagent-cartridge Biotin tag-PEG2-a-COOTfp
- SYNPLE-BT023Reagent-cartridge Biotin tag-PEG3-a-COOTfp
- SYNPLE-BT024Reagent-cartridge Biotin tag-PEG4-a-COOTfp
- SYNPLE-BT032Reagent-cartridge Biotin tag-PEG2-COOTfp
- SYNPLE-BT034Reagent-cartridge Biotin tag-PEG4-COOTfp
Learn more about the Synple automated synthesis platform.
Features and Benefits of Synple Platform
- Time savings - pre-installed protocols have been highly optimized, which obviates the need for the user′s own reaction development and optimization
- Easy to use - protocols are loaded by simply scanning the cartridge; does not requires any programming knowledge
- Safety - all chemicals are contained in the system, minimizing the user′s exposure
- Set-up reaction in less than 5 minutes
- Small footprint
- Plug & Play system - simple installation
- Reaction temperatures from 25 °C - 80 °C
- Cartridges available for many different reactions
- Prefilled with all required reagents
- RFID chip containing optimized reaction protocol
Legal Information
related product
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Acelere sus descubrimientos con Synple, un revolucionario dispositivo que utiliza cartuchos de reactivos para realizar síntesis química orgánica en cuestión de minutos. Sólo pulse inicio (start).
Acelere sus descubrimientos con Synple, un revolucionario dispositivo que utiliza cartuchos de reactivos para realizar síntesis química orgánica en cuestión de minutos. Sólo pulse inicio (start).
Acelere sus descubrimientos con Synple, un revolucionario dispositivo que utiliza cartuchos de reactivos para realizar síntesis química orgánica en cuestión de minutos. Sólo pulse inicio (start).