Documentos clave
R8276
Sigma-Aldrich
Renin Substrate 1
>85% purity (HPLC), powder
Sinónimos:
Arg-Glu(EDANS)-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-Val-Ile-His-Thr-Lys(DABCYL)-Arg
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.47
Nombre del producto
Renin Substrate 1,
Ensayo
>85.0% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
mol peso
~2281
solubilidad
water: 1 mg/mL, clear, orange to red
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Substrate for human renin, an aspartic protease which plays an important role in blood-pressure regulation.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)