PHR8919
Dioxindolyl-L-alanine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
(2S)-2-Amino-3-[(3RS)-3-hydroxy-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-3-yl]propanoic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
familia API
tryptophan
Formulario
solid
envase
pkg of 100 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)