PHR8800
Oxycodone Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
14-Hydroxycodeinone, 14-hydroxycodeinone, Oxycodone EP Impurity D, (5α)-7,8-Didehydro-4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-one
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 25 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
N1([C@H]2[C@]3([C@@]4(C(Oc5c4c(ccc5OC)C2)C(=O)C=C3)CC1)O)C
InChI
1S/C18H19NO4/c1-19-8-7-17-14-10-3-4-12(22-2)15(14)23-16(17)11(20)5-6-18(17,21)13(19)9-10/h3-6,13,16,21H,7-9H2,1-2H3/t13-,16?,17+,18-/m1/s1
Clave InChI
YYCRAERBSFHMPL-FSFXSCMFSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Productos recomendados
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)