PHR8773
Temazepam Related Compound G
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
(3RS)-7-Chloro-1,4-dimethyl-5-phenyl-4,5-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-2,3-dione
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
cadena SMILES
Clc1cc2c(cc1)N(C(=O)C(=O)N(C2c3ccccc3)C)C
InChI
1S/C17H15ClN2O2/c1-19-14-9-8-12(18)10-13(14)15(11-6-4-3-5-7-11)20(2)17(22)16(19)21/h3-10,15H,1-2H3
Clave InChI
WKJQSJGQLLOTCI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)