Merck
PHR3879
Supelco
Ácido L-(+)-Láctico
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
Ácido (S-2-hidroxipropiónico, Ácido sarcoláctico
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H6O3
Número de CAS:
Peso molecular:
90.08
Beilstein:
1720251
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1356734
familia API
lactic acid
envase
pkg of 100MG
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Clave InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Descripción general
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Nota de análisis
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)