PHR3875
Isocitric Acid Trisodium
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
envase
pkg of 100MG
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C(O)C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]
InChI
1S/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-2(5(10)11)4(9)6(12)13;;;/h2,4,9H,1H2,(H,7,8)(H,10,11)(H,12,13);;;/q;3*+1/p-3
Clave InChI
HWMVXEKEEAIYGB-UHFFFAOYSA-K
Descripción general
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)