PHR3438
Guanethidine Monosulfate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
Guanethidine monosulfate (1:1), 1-(2-Guanidinoethyl)octahydroazocine
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to BP 181
traceable to USP 1301801
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 400 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O.NC(=N)NCCN1CCCCCCC1
InChI
1S/C10H22N4.H2O4S/c11-10(12)13-6-9-14-7-4-2-1-3-5-8-14;1-5(2,3)4/h1-9H2,(H4,11,12,13);(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
YUFWAVFNITUSHI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)