PHR2996
Amitraz Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1028019
familia API
amitraz
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 100 mg
mp
114-118 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
[H]C(=O)Nc1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
Clave InChI
JOFDPSBOUCXJCC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)