PHR2472
Guaiacol Impurity H
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
3-Methoxyphenol, 3-Hydroxyanisol, Resorcinol monomethyl ether
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
guaiacol
Formulario
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 100 mg
índice de refracción
n20/D 1.552 (lit.)
bp
113-115 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
COc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,8H,1H3
Clave InChI
ASHGTJPOSUFTGB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)