PHR2203
Potassium Nitrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Potassium nitrate
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1548349
familia API
potassium nitrate
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 1 g
mp
334 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clave InChI
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Ox. Sol. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)