Merck
PHL89849
Alpinetin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
7-Hydroxy-5-methoxy-2-phenyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one, 7-Hydroxy-5-methoxyflavanone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H14O4
Número de CAS:
Peso molecular:
270.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
OC1=CC(OC(C2=CC=CC=C2)C3)=C(C(OC)=C1)C3=O
InChI
1S/C16H14O4/c1-19-14-7-11(17)8-15-16(14)12(18)9-13(20-15)10-5-3-2-4-6-10/h2-8,13,17H,9H2,1H3
Clave InChI
QQQCWVDPMPFUGF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)