Merck
PHL89592
Californidine perchlorate
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
N-Methylcalifornine perchlorate, N-Methylcrychine perchlorate, N-Methylescholtzine perchlorate, Californine methoperchlorate, Crychine methoperchlorate, Escholtzine methoperchlorate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H20ClNO8
Número de CAS:
Peso molecular:
437.83
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=Cl(=O)([O-])=O.C[N+]1(C)C2CC3=C(C=C(OCO4)C4=C3)C1CC5=CC6=C(OCO6)C=C52
InChI
1S/C20H20NO4.ClHO4/c1-21(2)15-3-11-5-17-19(24-9-22-17)7-13(11)16(21)4-12-6-18-20(8-14(12)15)25-10-23-18;2-1(3,4)5/h5-8,15-16H,3-4,9-10H2,1-2H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Clave InChI
WNHYBHNDRRHULH-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)