PHL89487
Berberine chloride dihydrate
phyproof® Reference Substance
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
[Cl-].[n+]21c(cc5c(c2)c(c(cc5)OC)OC)c3c(cc4c(c3)OCO4)CC1.O.O
InChI
1S/C20H18NO4.ClH.2H2O/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;;;/h3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;1H;2*1H2/q+1;;;/p-1
Clave InChI
NWMNHQUPWGJEKI-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)