Merck
PHL83289
Medicagenic acid
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
2β,3β-Dihydroxyolean-12-ene-23,28-dioic acid, Castanogenin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H46O6
Número de CAS:
Peso molecular:
502.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@@]([C@H]2[C@@]([C@@H]3[C@]([C@@]4(CC[C@@]5([C@@H](CC(CC5)(C)C)C4=CC3)C(=O)O)C)(CC2)C)(C[C@@H]1O)C)(C)C(=O)O
InChI
1S/C30H46O6/c1-25(2)11-13-30(24(35)36)14-12-27(4)17(18(30)15-25)7-8-20-26(3)16-19(31)22(32)29(6,23(33)34)21(26)9-10-28(20,27)5/h7,18-22,31-32H,8-16H2,1-6H3,(H,33,34)(H,35,36)/t18-,19-,20+,21+,22-,26+,27+,28+,29-,30-/m0/s1
Clave InChI
IDGXIXSKISLYAC-WNTKNEGGSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)