OG100
Oil and Grease 100 mg/L Calibration Standard
certified reference material, in H2O
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
CofA
certificate is enclosed in each package
fabricante / nombre comercial
RTC OG100-250
concentración
in H2O
aplicaciones
environmental
food and beverages
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)