NISTRM8557
NBS 127 (sulfur and oxygen isotopes in barium sulfate)
NIST® RM 8557
Sinónimos:
Barium sulfate, Baryte
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
pureza isotópica
18O
34S
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
matrix material
cadena SMILES
[Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clave InChI
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Otras notas
Analyte : Sulfur (34S), Oxygen (18O)
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)