NIST454
Unalloyed copper
NIST SRM 454, Cu XI (chips)
Sinónimos:
Copper
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 35 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
resistividad
1.673 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
densidad
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
matrix material
cadena SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Antimony (Sb), Arsenic (As), Bismuth (Bi), Gold (Au), Lead (Pb), Selenium (Se), Silver (Ag), Tellurium (Te), Tin (Sn), Zinc (Zn), Copper (Cu)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Cobalt (Co), Nickel (Ni), Iron (Fe), Palladium (Pd)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)