Documentos clave
ERMEF317
Gas-Oil (low content Solvent Yellow 124)
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
petroleum
Formato
matrix material
Nota de análisis
For more information please see:
ERMEF317
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>132.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 56 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)