ERMBF421B
EH92-527-1 Potato (level 1)
ERM®, certified reference material, 100% EH92-527-1 potato, for the detection of GMO potato (EH92-527-1) with PCR
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
ERM®
calidad
for the detection of GMO potato (EH92-527-1) with PCR
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
For more information please see:
ERMBF421B
ERMBF421B
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)