ERMBF411B
Maize GMO Standard ERM-BF411
ERM®, certified reference material, 0.1% Bt-176, for the detection of GMO maize (Br-176) with PCR
Sinónimos:
GMO Standard ERM-BF411, Maize Bt-176
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
ERM®
calidad
for the detection of GMO maize (Br-176) with PCR
composición
genetically modified Bt-176 maize, 0.1%
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
ERMBF411B
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)