BCR093R
1-Methylbenz[a]anthracene
BCR®, certified reference material
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cccc2ccc3cc4ccccc4cc3c12
InChI
1S/C19H14/c1-13-5-4-8-14-9-10-17-11-15-6-2-3-7-16(15)12-18(17)19(13)14/h2-12H,1H3
Clave InChI
MWMBCXXTFFHALK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
BCR093R
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)