Merck
79584
Supelco
2-Ethyl-6-methoxynaphthalene
pharmaceutical impurity standard
Sinónimos:
Naproxen impurity J (PhEur), Ethylnerolin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H14O
Número de CAS:
Peso molecular:
186.25
Beilstein:
1862960
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
familia API
naproxen
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤0.5% water
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CCC1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
InChI
1S/C13H14O/c1-3-10-4-5-12-9-13(14-2)7-6-11(12)8-10/h4-9H,3H2,1-2H3
Clave InChI
HTNFZFBCAOZBRK-UHFFFAOYSA-N
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)