Merck
54306
Supelco
1,4-Dimethoxybenzene
analytical standard
Sinónimos:
p-Methoxyanisole, Dimethylhydroquinone, Hydroquinone dimethyl ether, NSC 7483
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(OCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
138.16
Beilstein:
774605
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.8 (vs air)
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0% (GC)
temp. de autoignición
1463 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
bp
213 °C (lit.)
mp
54-56 °C (lit.)
densidad
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
COc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
257.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
125 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)