44022
KPC ChromoSelect Agar Base
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Sinónimos:
HiCrome™ ′Klebsiella pneumoniae carbapenemase′ Agar Base, HiCrome™ ′carbapenemase resistant Enterobacteriaceae′ Agar Base, HiCrome™ CRE Agar Base
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 15.0 g/L
chromogenic mixture, 3.0 g/L
peptone special, 15.0 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
pH final
7.0±0.2 (25 °C)
aplicaciones
clinical testing
veterinary
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Klebsiella spp.
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?