433950
Amberlite™ HPR1200 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 23-27 mesh
Sinónimos:
strong cation exchange resin
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Dowex Marathon™ C hydrogen form, 23-27 mesh particle size
Formulario
beads
Nivel de calidad
reticulante
8 % cross-linked
humedad
50-56%
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
styrene-divinylbenzene (gel)
grupo activo de la matriz
sulfonic acid
tamaño de partícula
23-27 mesh
550-650 μm
capacidad
1.8 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separación
cation exchange
Categorías relacionadas
Aplicación
Desmineralización; Cumple los requisitos de la Normativa 21 CFR 173.25 de la FDA sobre aditivos para alimentación.
Dowex 1X4, anion-exchange resin, was used as adsorbent material in characterization of iodinated contrast media using 11B NMR and capillary electrophoresis.
Otras notas
Desmineralización; Cumple los requisitos de la Normativa 21 CFR 173.25 de la FDA sobre aditivos para alimentación.
Información legal
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Isabella Rustighi et al.
Journal of hazardous materials, 205-206, 10-16 (2012-01-17)
Iodinated contrast media (ICM) are persistent and ubiquitous water pollutants. Because of their high water solubility and biochemical stability, their phase-separation and recovery from the aquatic environment is very difficult. Here, borate was chosen as a complexing agent of the